Drukuj
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 290 PLN
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
3-Bromo-4-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 168…170 °C
Gęstość: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040827
Numer CAS: 452-62-0