Drukuj
2-Fluoro-N-methylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyl-2-fluoroaniline
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 1080 PLN
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-methylaniline
2-Fluoro-N-methylaniline
Formuła: C₇H₈FN
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00028030
Numer CAS: 1978-38-7