Drukuj
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 0 PLN
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂Cl₂FNO₂
Temp. Wrzenia: 88 °C/1mmHg
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042240
Numer CAS: 393-79-3