Drukuj
2-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
PC1430A-100G PC1430A-25G
APOSPC1430A-100GEA 189 PLN
APOSPC1430A-100G APOSPC1430A-25G
2-Bromo-5-fluorotoluene 98%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 176…177 °C
Gęstość: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017921
Numer CAS: 452-63-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-203-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III