Drukuj
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 124 PLN
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 170…172 °C
Gęstość: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040828
Numer CAS: 1422-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-830-0