Drukuj
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 247 PLN
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-4-fluorophenol
Formuła: C₆H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 130…131 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 42…44 °C
Gęstość: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010614
Numer CAS: 496-69-5