Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 400 PLN
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formuła: C₆H₃BrFNO₃
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013372
Numer CAS: 320-76-3