Drukuj
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1428D-100G PC1428D-25G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 144 PLN
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-25G APOSPC1428D-500G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temp. Wrzenia: 240…241 °C
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129165
Numer CAS: 364-73-8