Drukuj
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 PLN
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 48…51 °C
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010608
Numer CAS: 105931-73-5