Drukuj
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 232 PLN
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆BrFO₂
Temp. topnienia: 216…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143267
Numer CAS: 149947-19-3