Drukuj
α,4-Dibromo-2-fluorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 580 PLN
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibromo-2-fluorotoluen 97%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluen
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 126 °C/19mmHg
Temp. topnienia: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055467
Numer CAS: 76283-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 278-412-7
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 III