Drukuj
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 336 PLN
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₈BrClFN
Temp. topnienia: 221…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143426
Numer CAS: 202865-69-8