Drukuj
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423G-25G PC1423G-5G
APOSPC1423G-25GEA 464 PLN
APOSPC1423G-25G APOSPC1423G-5G
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240.50 g/mol
Temp. topnienia: 254…257 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143266
Numer CAS: 147181-08-6