Drukuj
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 124 PLN
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 79…80 °C/50mmHg
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042493
Numer CAS: 393-37-3