Drukuj
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 182 PLN
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 154…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042497
Numer CAS: 40161-54-4