Drukuj
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 110 PLN
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 146 °C
Gęstość: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042498
Numer CAS: 130723-13-6