Drukuj
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 708 PLN
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 148…149 °C
Gęstość: 1,706 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040938
Numer CAS: 68322-84-9