Drukuj
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1421M-5G PC1421M-100G PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA 139 PLN
APOSPC1421M-5G APOSPC1421M-100G APOSPC1421M-25G
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070812
Numer CAS: 144584-67-8