Drukuj
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 211 PLN
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 136…143 °C
Gęstość: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040937
Numer CAS: 40161-55-5