Drukuj
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 464 PLN
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…136 °C/33mmHg
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055432
Numer CAS: 79630-23-2
Numer WE (dawny EINECS): 279-200-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III