Drukuj
1-Bromo-4-fluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 131 PLN
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Bromo-4-fluorobenzen 99%
1-Bromo-4-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
Temp. Wrzenia: 152…155 °C
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1,593 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000342
Numer CAS: 460-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-300-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III