Drukuj
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 836 PLN
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formuła: C₅H₅ClFN
MW: 133.55 g/mol
Temp. topnienia: 110 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234055
Numer CAS: 39160-31-1