Drukuj
1-Bromo-2-fluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 117 PLN
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenzen 99%
1-Bromo-2-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Temp. Wrzenia: 155…157 °C
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1.601 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000282
Numer CAS: 1072-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-018-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III