Drukuj
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 153 PLN
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyd 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 230 °C
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00070755
Numer CAS: 93777-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 298-056-6