Drukuj
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 298 PLN
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 138…139 °C/2,5mmHg
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042186
Numer CAS: 77771-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 278-764-1