Drukuj
4-Bromo-2-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 145 PLN
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroanilina 98%
4-Bromo-2-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅BrFN
Temp. Wrzenia: 103…108 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010221
Numer CAS: 367-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-685-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III