Drukuj
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 501 PLN
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrFO
Temp. Wrzenia: 150 °C/12mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077464
Numer CAS: 1006-39-9