Drukuj
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 975 PLN
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Temp. topnienia: 192…195 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368342
Numer CAS: 1000339-51-4