Drukuj
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetamide
PC1394M-100G PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA 801 PLN
APOSPC1394M-100G APOSPC1394M-500G
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide
Formuła: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061118
Numer CAS: 1009-22-9