Drukuj
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 400 PLN
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formuła: C₃H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 42 °C
Gęstość: 1,543 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042185
Numer CAS: 420-90-6