Drukuj
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 725 PLN
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formuła: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…122 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068037
Numer CAS: 175203-19-7