Drukuj
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 1820 PLN
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Formuła: C₆H₃BrF₂O
Gęstość: 1,829 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070751
Numer CAS: 166281-37-4