Drukuj
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1393D-25G PC1393D-100G PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA 211 PLN
APOSPC1393D-25G APOSPC1393D-100G APOSPC1393D-10G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Formuła: C₅H₁₀BrF₂O₃P
MW: 267.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 40…41 °C/0.5mmHg
Gęstość: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069118
Numer CAS: 65094-22-6