Drukuj
6-Fluoro-o-toluidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-6-methylaniline
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 110 PLN
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.1435 g/mol
Temp. Wrzenia: 88…89 °C/13mmHg
Gęstość: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06658252
Numer CAS: 443-89-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III