Drukuj
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1390-25G PC1390-100G PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA 1840 PLN
APOSPC1390-25G APOSPC1390-100G APOSPC1390-5G
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
2-Bromo-1,1-difluoroethylene
Formuła: C₂HBrF₂
MW: 142.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 6.1 °C
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 1.817 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: <23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 359-08-0
Jednostka: 3161
ADR: 2.1