Drukuj
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 679 PLN
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Temp. topnienia: 137…139 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797825
Numer CAS: 317-46-4