Drukuj
1-Bromo-3,5-difluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluorobromobenzene
PC1385-100G PC1385-1KG PC1385-250G
APOSPC1385-100GEA 110 PLN
APOSPC1385-100G APOSPC1385-1KG APOSPC1385-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzen 98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 140…141 °C
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 1,676 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010305
Numer CAS: 461-96-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III