Drukuj
2-Bromo-1,4-difluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 203 PLN
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenzene 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 58…59 °C/20mmHg
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000345
Numer CAS: 399-94-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-920-0