Drukuj
1-Bromo-2,6-difluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
PC1382D-100G PC1382D-25G
APOSPC1382D-100GEA 327 PLN
APOSPC1382D-100G APOSPC1382D-25G
1-Bromo-2,6-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 61 °C/35mmHg
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009894
Numer CAS: 64248-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 264-750-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III