Drukuj
1-Bromo-2,4-difluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Difluorobromobenzene
PC1382-100G PC1382-1KG PC1382-250G
APOSPC1382-100GEA 131 PLN
APOSPC1382-100G APOSPC1382-1KG APOSPC1382-250G
1-Bromo-2,4-difluorobenzen 98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 145…146 °C
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000330
Numer CAS: 348-57-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-479-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III