Drukuj
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 363 PLN
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formuła: C₇H₅BrF₂O
Temp. topnienia: 26…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143268
Numer CAS: 202865-61-0