Drukuj
4-Bromo-2,5-difluoroanisole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene
PC1380D-25G PC1380D-5G
APOSPC1380D-25GEA 319 PLN
APOSPC1380D-25G APOSPC1380D-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanisole 99%
4-Bromo-2,5-difluoroanisole
Formuła: C₇H₅BrF₂O
Temp. topnienia: 59…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143258
Numer CAS: 202865-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 606-491-3