Drukuj
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 110 PLN
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
Temp. topnienia: 25…26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864662
Numer CAS: 874285-03-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III