Drukuj
2-Bromo-4,6-difluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: BDFA
PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 110 PLN
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Bromo-4,6-difluoroanilina 98%
2-Bromo-4,6-difluoroanilina
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009639
Numer CAS: 444-14-4
Numer WE (dawny EINECS): 429-430-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III