Drukuj
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1374N-100G PC1374N-25G PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA 812 PLN
APOSPC1374N-100G APOSPC1374N-25G APOSPC1374N-5G
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₂BrCl₂F₃
MW: 293.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 91…92 °C/10mmHg
Gęstość: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221020
Numer CAS: 118754-53-3