Drukuj
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 PLN
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formuła: C₄H₄BrClF₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153677
Numer CAS: 232602-78-7