Drukuj
5-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1368-100G PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-100GEA 256 PLN
APOSPC1368-100G APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen 98%
5-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrClF
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/9mmHg
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042519
Numer CAS: 60811-18-9