Drukuj
2-Bromo-5-chloro-1-fluorobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 110 PLN
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Bromo-5-chloro-1-fluorobenzen 97%
2-Bromo-5-chloro-1-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrClF
Temp. Wrzenia: 91…92 °C/20mmHg
Gęstość: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079708
Numer CAS: 1996-29-8