Drukuj
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
PC1367M-100G PC1367M-25G PC1367M-5G
APOSPC1367M-100GEA 284 PLN
APOSPC1367M-100G APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070747
Numer CAS: 33863-76-2