Drukuj
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 545 PLN
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen 98%
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…194 °C
Gęstość: 1.727 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051794
Numer CAS: 60811-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 405-580-2
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III